Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FcERI / FCER1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FcERI / FCER1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Especificaciones
Numéro d’adhésion | NP_001992.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2205 |
Nom | FcERI / FCER1A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969439
|
enQuireBio™
QP6026-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989439
|
enQuireBio™
QP6026-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979439
|
enQuireBio™
QP6026-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999439
|
enQuireBio™
QP6026-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909449
|
enQuireBio™
QP6026-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15919449
|
enQuireBio™
QP6026-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Especificaciones
NP_001992.1 | |
FcERI / FCER1A Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2205 | |
Research Use Only | |
FCER1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VPQKPKVSLN PPWNRIFKGE NVTLTCNGNN FFEVSSTKWF HNGSLSEETN SSLNIVNAKF EDSGEYKCQH QQVNESEPVY LEVFSDWLLL QASAEVVMEG QPLFLRCHGW RNWDVYKVIY YKDGEALKYW YENHNISITN ATVEDSGTYY CTGKVWQLDY ESEPLNITVI KAPREKYWLQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |