Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FDX1 Protein
A cDNA sequence encoding the FDX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4350.00€
Spécification
Nom FDX1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15918628
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11864-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15908628
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11864-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15998618
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11864-1MG
1 mg
4350.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
FDX1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The FDX1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRGSMSSSED KITVHFINRD GETLTTKGKV GDSLLDVVVE NNLDIDGFGA CEGTLACSTC HLIFEDHIYE KLDAITDEEN DMLDLAYGLT DRSRLGCQIC LTKSMDNMTV RVPETVADAR QSIDVGKTS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.