Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF22 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 6815.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_065688.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 27006 |
Nom | FGF22 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996009
|
enQuireBio™
QP5374-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976009
|
enQuireBio™
QP5374-20UG |
20 μg |
252.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956009
|
enQuireBio™
QP5374-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986009
|
enQuireBio™
QP5374-500UG |
500 μg |
4155.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966009
|
enQuireBio™
QP5374-1MG |
1 mg |
6815.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_065688.1 | |
FGF22 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPSASRGPR . SYPHLEGDV R. WRRLFSST HF. FLRVDPG GRV. QGTRWR HGQD. SILEI RSVHV. GVVV IKAVSS. GFY VAMNRRG. RL YGSRLYTVDC RFRERIEE. N GHNTYASQR. WRRRGQPMFL . ALDRRGGPR P. GGRTRRYH LS. AHFLPVL VS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
27006 | |
Research Use Only | |
FGF22 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |