Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibrinogen beta chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibrinogen beta chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001171670.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2244 |
Nom | Fibrinogen beta chain Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001171670.1 | |
Fibrinogen beta chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2244 | |
Research Use Only | |
FGB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GHRPLDKKRE EAPSLRPAPP PISGGGYRAR PAKAAATQKK VERKAPDAGG CLHADPDLGV LCPTGCQLQE ALLQQERPIR NSVDELNNNV EAVSQTSSSS FQYMYLLKDL WQKRQKQVKD NENVVNEYSS ELEKHQLYID ETVNSNIPTN LRVLRSILEN LRSKIQKLES DVSAQMEYCR TPCTVSCNIP VVSGKECEEI IRKGGETSEM YLIQPDSSVK PYRVYCDMNT ENGGWTVIQN RQDGSVDFGR KWDPYKQGFG NVATNTDGKN YCGLPGEYWL GNDKISQLTR MGPTELLIEM EDWKGDKVKA HYGGFTVQNE ANKYQISVNK YRGTAGNALM DGASQLMGEN RTMTIHNGMF FSTYDRDNDG WLTSDPRKQC SKEDGGGWWY NRCHAANPNG RYYWGGQYTW DMAKHGTDDG VVWMNWKGSW YSMRKMSMKI RPFFPQQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |