missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP5 Protein
A cDNA sequence encoding the FKBP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2289 |
---|---|
Nom | FKBP5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FKBP5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908698
|
enQuireBio™
QP11886-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988688
|
enQuireBio™
QP11886-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998688
|
enQuireBio™
QP11886-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2289 | |
Research Use Only | |
FKBP5 | |
Human | |
His | |
FKBP5 was filtered (0.4microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
FKBP5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASMTTDEGAKNN EESPTATVAE QGEDITSKKD RGVLKIVKRV GNGEETPMIG DKVYVHYKGK LSNGKKFDSS HDRNEPFVFS LGKGQVIKAW DIGVATMKKG EICHLLCKPE YAYGSAGSLP KIPSNATLFF EIELLDFKGE DLFEDGGIIR RTKRKGEGYS NPNEGATVEI HLEGRCGGRM FDCRDVAFTV GEGEDHDIPI GIDKALEKMQ REEQCILYLG PRYGFGEAGK PKFGIEPNAE LIYEVTLKSF EKAKESWEMD TKEKLEQAAI VKEKGTVYFK GGKYMQAVIQ YGKIVSWLEM EYGLSEKESK ASESFLLAAF LNLAMCYLKL REYTKAVECC DKALGLDSAN EKGLYRRGEA QLLMNEFESA KGDFEKVLEV NPQNKAARLQ ISMCQKKAKE HNERDRRIYA NMFKKFAEQD AKEEANKAMG KKTSEGVTNE KGTDSQAMEE EKPEGHV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |