Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Flavokinase Protein
A cDNA sequence encoding the Flavokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4350.00€
Spécification
Nom Flavokinase Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15968698
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11888-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15958698
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11888-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15948698
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11888-1MG
1 mg
4350.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Flavokinase Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The Flavokinase solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRADCIMRH LPYFCRGQVV RGFGRGSKQL GIPTANFPEQ VVDNLPADIS TGIYYGWASV GSGDVHKMVV SIGWNPYYKN TKKSMETHIM HTFKEDFYGE ILNVAIVGYL RPEKNFDSLE SLISAIQGDI EEAKKRLELP EHLKIKEDNF FQVSKSKIMNGH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.