Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLRT3 Protein
A cDNA sequence encoding the FLRT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | FLRT3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948708
|
enQuireBio™
QP11890-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928708
|
enQuireBio™
QP11890-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938708
|
enQuireBio™
QP11890-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FLRT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FLRT3 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
KSCPSVCRCD AGFIYCNDRF LTSIPTGIPE DATTLYLQNN QINNAGIPSD LKNLLKVERI YLYHNSLDEF PTNLPKYVKE LHLQENNIRT ITYDSLSKIP YLEELHLDDN SVSAVSIEEG AFRDSNYLRL LFLSRNHLST IPWGLPRTIE ELRLDDNRIS TISSPSLQGL TSLKRLVLDG NLLNNHGLGD KVFFNLVNLT ELSLVRNSLT AAPVNLPGTN LRKLYLQDNH INRVPPNAFS YLRQLYRLDM SNNNLSNLPQ GIFDDLDNIT QLILRNNPWY CGCKMKWVRD WLQSLPVKVN VRGLMCQAPE KVRGMAIKDL NAELFDCKDS GIVSTIQITT AIPNTVYPAQ GQWPAPVTKQ PDIKNPKLTK DHQTTGSPSR KTITITVKSV TSDTIHISWK LALPMTALRL SWLKLGHSPA FGSITETIVT GERSEYLVTA LEPDSPYKVC MVPMETSNLY LFDETPVCIE TETAPLRMYN PTTTLNREQE KEPYKNPNLP LEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |