missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLT3L / Flt3 ligand Protein
Recombinant Protein
3285.00€ - 5365.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001191431.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2323 |
Nom | FLT3L / Flt3 ligand Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905919
|
enQuireBio™
QP5327-500UG |
500 μg |
3285.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995909
|
enQuireBio™
QP5327-1MG |
1 mg |
5365.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001191431.1 | |
FLT3L / Flt3 ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
2323 | |
Research Use Only | |
FLT3LG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTQDCSFQHS PISSDFAVKI RELSDYLLQD YPVTVASNLQ DEELCGGLWR LVLAQRWMER LKTVAGSKMQ GLLERVNTEI HFVTKCAFQP PPSCLRFVQT NISRLLQETS EQLVALKPWI TRQNFSRCLE LQCQPDSSTL PPPWSPRPLE ATAPT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |