Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSH Protein
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | FSH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as determined by cAMP accumulation in human FSH Receptor transfected Chinese Hamster Ovary cells was found to be 80-450 pg/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934438
|
enQuireBio™
QP10620-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914438
|
enQuireBio™
QP10620-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924438
|
enQuireBio™
QP10620-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FSH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
FSH subunit alpha: APDVQDCPECTLQENPFFSQPGAPILQCMGCCFSRAYPTPLRSKKTMLVQKNVTSESTCCVAKSYNRVTVMGGFKVENHTACHCSTCYYHKSFSH subunit beta: NSCELTNITIAIEKEECRFCISINTTWCAGYCYTRDLVYKDPARPKIQKTCTFKELVYETVRVPGCAHHADSLYTYPVATQCHCGKCDSDSTDCTVRGLGPSYCSFGEMKE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by cAMP accumulation in human FSH Receptor transfected Chinese Hamster Ovary cells was found to be 80-450 pg/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The recombinant FSH was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing PBS. |