Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FTSJ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001269086.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 24140 |
Nom | FTSJ1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959679
|
enQuireBio™
QP6058-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001269086.1 | |
FTSJ1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24140 | |
Research Use Only | |
FTSJ1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGRTSKDKRD VYYRLAKENG WRARSAFKLL QLDKEFQLFQ GVTRAVDLCA APGSWSQVLS QKIGGQGSGH VVAVDLQAMA PLPGVVQIQG DITQLSTAKE IIQHFKGCPA DLVVCDGAPD VTGLHDVDEY MQAQLLLAAL NIATHVLKPG GCFVAKIFRG RDVTLLYSQL QVFFSSVLCA KPRSSRNSSI EAFAVCQGYD PPEGFIPDLS KPLLDHSYDP DFNQLDGPTR IIVPFVTCGD LSSYDSDRSY PLDLEGGSEY KYTPPTQPPI SPPYQEACTL KRKGQLAKEI RPQDCPISRV DTFPQPLAAP QCHTLLAPEM EDNEMSCSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |