Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fumarase Protein
A cDNA sequence encoding the Fumarase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2271 |
---|---|
Nom | Fumarase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | FH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944438
|
enQuireBio™
QP10621-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964438
|
enQuireBio™
QP10621-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954438
|
enQuireBio™
QP10621-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2271 | |
Research Use Only | |
FH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQNSFRIE YDTFGELKVP NDKYYGAQTV RSTMNFKIGG VTERMPTPVI KAFGILKRAA AEVNQDYGLD PKIANAIMKA ADEVAEGKLN DHFPLVVWQT GSGTQTNMNV NEVISNRAIE MLGGELGSKI PVHPNDHVNK SQSSNDTFPT AMHIAAAIEV HEVLLPGLQK LHDALDAKSK EFAQIIKIGR THTQDAVPLT LGQEFSGYVQ QVKYAMTRIK AAMPRIYELA AGGTAVGTGL NTRIGFAEKV AAKVAALTGL PFVTAPNKFE ALAAHDALVE LSGAMNTTAC SLMKIANDIR FLGSGPRSGL GELILPENEP GSSIMPGKVN PTQCEAMTMV AAQVMGNHVA VTVGGSNGHF ELNVFKPMMI KNVLHSARLL GDASVSFTEN CVVGIQANTE RINKLMNESL MLVTALNPHI GYDKAAKIAK TAHKNGSTLK ETAIELGYLT AEQFDEWVKP KDMLGPK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Fumarase Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 25 unit/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of L-Malate to Fumarate per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
The Fumarase protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl, pH 8. |