Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FURIN Protein
A cDNA sequence encoding the FURIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FURIN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15988768
|
enQuireBio™
QP11910-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978768
|
enQuireBio™
QP11910-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968768
|
enQuireBio™
QP11910-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FURIN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FURIN protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMDVY QEPTDPKFPQ QWYLSGVTQR DLNVKAAWAQ GYTGHGIVVS ILDDGIEKNH PDLAGNYDPG ASFDVNDQDP DPQPRYTQMN DNRHGTRCAG EVAAVANNGV CGVGVAYNAR IGGVRMLDGE VTDAVEARSL GLNPNHIHIY SASWGPEDDG KTVDGPARLA EEAFFRGVSQ GRGGLGSIFV WASGNGGREH DSCNCDGYTN SIYTLSISSA TQFGNVPWYS EACSSTLATT YSSGNQNEKQ IVTTDLRQKC TESHTGTSAS APLAAGIIAL TLEANKNLTW RDMQHLVVQT SKPAHLNAND WATNGVGRKV SHSYGYGLLD AGAMVALAQN WTTVAPQRKC IIDILTEPKD IGKRLEVRKT VTACLGEPNH ITRLEHAQAR LTLSYNRRGD LAIHLVSPMG TRSTLLAARP HDYSADGFND WAFMTTHSWD EDPSGEWVLE IENTSEANNY GTLTKFTLVL YGTAPEGLPV PPESSGCKTL TSSQACVVCE EGFSLHQKSC VQHCPPGFAP QVLDTHYSTE NDVETIRASV CAPCHASCAT CQGPALTDCL SCPSHASLDP VEQTCSRQSQ SSRESPPQQQ PPRLPPEVEA GQRLRAGLLP SHLPE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |