missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT3 Protein
A cDNA sequence encoding the FUT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | FUT3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918778
|
enQuireBio™
QP11911-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998768
|
enQuireBio™
QP11911-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908778
|
enQuireBio™
QP11911-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FUT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The FUT3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVSRDDA TGSPRAPSGS SRQDTTPTRP TLLILLWTWP FHIPVALSRC SEMVPGTADC HITADRKVYP QADTVIVHHW DIMSNPKSRL PPSPRPQGQR WIWFNLEPPP NCQHLEALDR YFNLTMSYRS DSDIFTPYGW LEPWSGQPAH PPLNLSAKTE LVAWAVSNWK PDSARVRYYQ SLQAHLKVDV YGRSHKPLPK GTMMETLSRY KFYLAFENSL HPDYITEKLW RNALEAWAVP VVLGPSRSNY ERFLPPDAFI HVDDFQSPKD LARYLQELDK DHARYLSYFR WRETLRPRSF SWALDFCKAC WKLQQESRYQ TVRSIAAWFT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |