Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G6PD Protein
A cDNA sequence encoding the G6PD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2539 |
---|---|
Nom | G6PD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | G6PD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924448
|
enQuireBio™
QP10623-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914448
|
enQuireBio™
QP10623-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904448
|
enQuireBio™
QP10623-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2539 | |
Research Use Only | |
G6PD | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEQVALSRT QVCGILREEL FQGDAFHQSD THIFIIMGAS GDLAKKKIYP TIWWLFRDGL LPENTFIVGY ARSRLTVADI RKQSEPFFKA TPEEKLKLED FFARNSYVAG QYDDAASYQR LNSHMNALHL GSQANRLFYL ALPPTVYEAV TKNIHESCMS QIGWNRIIVE KPFGRDLQSS DRLSNHISSL FREDQIYRID HYLGKEMVQN LMVLRFANRI FGPIWNRDNI ACVILTFKEP FGTEGRGGYF DEFGIIRDVM QNHLLQMLCL VAMEKPASTN SDDVRDEKVK VLKCISEVQA NNVVLGQYVG NPDGEGEATK GYLDDPTVPR GSTTATFAAV VLYVENERWD GVPFILRCGK ALNERKAEVR LQFHDVAGDI FHQQCKRNEL VIRVQPNEAV YTKMMTKKPG MFFNPEESEL DLTYGNRYKN VKLPDAYERL ILDVFCGSQM HFVRSDELRE AWRIFTPLLH QIELEKPKPI PYIYGSRGPT EADELMKRVG FQYEGTYKWV NPHKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
G6PD Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 7 units/ml obtained by measuring the increase of NADPH in absorbance at 340 nm resulting from the reduction of NAD or NADP. One unit oxidizes 1.0 umole D-glucose-6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of beta-NADP at pH 7.4 at 25C. | |
Human | |
His | |
The G6PD solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1mM PMSF, 2mM EDTA, 2mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol. |