Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAD1 Protein
A cDNA sequence encoding the GAD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2571 |
---|---|
Nom | GAD1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | GAD1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998788
|
enQuireBio™
QP11917-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978788
|
enQuireBio™
QP11917-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988788
|
enQuireBio™
QP11917-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2571 | |
Research Use Only | |
GAD1 | |
Human | |
His | |
The GAD1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
GAD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSTPS SSATSSNAGA DPNTTNLRPT TYDTWCGVAH GCTRKLGLKI CGFLQRTNSL EEKSRLVSAF KERQSSKNLL SCENSDRDAR FRRTETDFSN LFARDLLPAK NGEEQTVQFL LEVVDILLNY VRKTFDRSTK VLDFHHPHQL LEGMEGFNLE LSDHPESLEQ ILVDCRDTLK YGVRTGHPRF FNQLSTGLDI IGLAGEWLTS TANTNMPSDM RECWLLR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |