Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAGE12F Protein
A cDNA sequence encoding the GAGE12F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 100008586; 645073; 26748; 2579 |
---|---|
Nom | GAGE12F Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | GAGE12F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978808
|
enQuireBio™
QP11923-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968808
|
enQuireBio™
QP11923-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958808
|
enQuireBio™
QP11923-0.1MG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
100008586; 645073; 26748; 2579 | |
Research Use Only | |
GAGE12F | |
Human | |
His | |
GAGE12F protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
GAGE12F Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSWRGRS TYYWPRPRRY VQPPEMIGPM RPEQFSDEVE PATPEEGEPA TQRQDPAAAQ EGEDEGASAG QGPKPEAHSQ EQGHPQTGCE CEDGPDGQEM DPPNPEEVKT PEEGEKQSQC | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |