Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005250.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2660 |
Nom | GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995799
|
enQuireBio™
QP5265-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975799
|
enQuireBio™
QP5265-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955799
|
enQuireBio™
QP5265-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985799
|
enQuireBio™
QP5265-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965799
|
enQuireBio™
QP5265-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_005250.1 | |
GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Bioactivity of Myostatin Propeptide was confirmed by measuring inhibition of myostatin induced cytotoxicity in MCP-11 cells. Typical ED50 is around 1 ug/ml myostatin propeptide. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
2660 | |
Research Use Only | |
MSTN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNENSEQKEN VEKEGLCNAC TWRQNTKSSR IEAIKIQILS KLRLETAPNI SKDVIRQLLP KAPPLRELID QYDVQRDDSS DGSLEDDDYH ATTETIITMP TESDFLMQVD GKPKCCFFKF SSKIQYNKVV KAQLWIYLRP VETPTTVFVQ ILRLIKPMKD GTRYTGIRSL KLDMNPGTGI WQSIDVKTVL QNWLKQPESN LGIEIKALDE NGHDLAVTFP GPGEDGLNPF LEVKVTDTPK RSRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |