Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA3 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom GFRA3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15948928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11959-HIS-1UG
1 μg
131.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15978928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11959-HIS-EC-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15958928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11959-HIS-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15968928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11959-HIS-50UG
50 μg
1740.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15938928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11959-HIS-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GFRA3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GFRA3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPLPTES RLMNSCLQAR RKCQADPTCS AAYHHLDSCT SSISTPLPSE EPSVPADCLE AAQQLRNSSL IGCMCHRRMK NQVACLDIYW TVHRARSLGN YELDVSPYED TVTSKPWKMN LSKLNMLKPD SDLCLKFAML CTLNDKCDRL RKAYGEACSGPHCQRHVCLR QLLTFFEKAA EPHAQGLLLC PCAPNDRGCG ERRRNTIAPN CALPPVAPNC LELRRLCFSD PLCRSRLVDF QTHCHPMDIL GTCATEQSRC LRAYLGLIGT AMTPNFVSNV NTSVALSCTC RGSGNLQEEC EMLEGFFSHN PCLTEAIAAK MRFHSQLFSQ DWPHPTFAVMAHQNEN
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.