Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Recombinant Protein
252.00€ - 1715.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000506.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2688 |
Nom | GH1 / Growth hormone 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945959
|
enQuireBio™
QP5354-500UG |
500 μg |
252.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935959
|
enQuireBio™
QP5354-1MG |
1 mg |
433.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955959
|
enQuireBio™
QP5354-5MG |
5 mg |
965.00€
5mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925959
|
enQuireBio™
QP5354-10MG |
10 mg |
1715.00€
10mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000506.2 | |
GH1 / Growth hormone 1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0 |
2688 | |
Research Use Only | |
GH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |