Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GHRH Protein
A cDNA sequence encoding the GHRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 580.00€
Spécification
Nom | GHRH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | GHRH increases plasma growth hormone concentrations by directly stimulating the anterior pituitary gland to release natural human growth hormone. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984498
|
enQuireBio™
QP10643-250UG |
250 μg |
131.00€
250µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974498
|
enQuireBio™
QP10643-1MG |
1 mg |
203.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994498
|
enQuireBio™
QP10643-5MG |
5 mg |
580.00€
5mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GHRH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The free base of sermorelin has the empirical formula C149H246N 44O42STyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-NH2 | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
GHRH increases plasma growth hormone concentrations by directly stimulating the anterior pituitary gland to release natural human growth hormone. | |
Human | |
Untagged | |
The GHRH peptide (1 mg/ml) was lyophilized after extensive dialyses against 1.7 mg sodium phosphate buffer (0.1 mg sodium phosphate monobasic and 1.6 mg sodium phosphate dibasic). |