Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycodelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycodelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
203.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001018058.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5047 |
Nom | Glycodelin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16043470
|
enQuireBio™
QP6462-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033470
|
enQuireBio™
QP6462-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16053470
|
enQuireBio™
QP6462-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16063470
|
enQuireBio™
QP6462-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16073470
|
enQuireBio™
QP6462-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16083470
|
enQuireBio™
QP6462-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001018058.1 | |
Glycodelin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5047 | |
Research Use Only | |
PAEP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDIPQTKQDL ELPKLAGTWH SMAMATNNIS LMATLKAPLR VHITSLLPTP EDNLEIVLHR WENNSCVEKK VLGEKTENPK KFKINYTVAN EATLLDTDYD NFLFLCLQDT TTPIQSMMCQ YLARVLVEDD EIMQGFIRAF RPLPRHLWYL LDLKQMEEPC RF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |