Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMDS Protein
A cDNA sequence encoding the GMDS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2762 |
---|---|
Nom | GMDS Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | GMDS |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939058
|
enQuireBio™
QP12001-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929058
|
enQuireBio™
QP12001-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919058
|
enQuireBio™
QP12001-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2762 | |
Research Use Only | |
GMDS | |
Human | |
His | |
The GMDS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 30% glycerol. |
GMDS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAHAPARCPS ARGSGDGEMG KPRNVALITG ITGQDGSYLA EFLLEKGYEV HGIVRRSSSF NTGRIEHLYK NPQAHIEGNM KLHYGDLTDS TCLVKIINEV KPTEIYNLGA QSHVKISFDL AEYTADVDGV GTLRLLDAVK TCGLINSVKF YQASTSELYG KVQEIPQKET TPFYPRSPYG AAKLYAYWIV VNFREAYNLF AVNGILFNHE SPRRGANFVT RKISRSVAKI YLGQLECFSL GNLDAKRDWG HAKDYVEAMW LMLQNDEPED FVIATGEVHS VREFVEKSFL HIGKTIVWEG KNENEVGRCK ETGKVHVTVD LKYYRPTEVD FLQGDCTKAK QKLNWKPRVA FDELVREMVH ADVELMRTNP NA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |