Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | GOT2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964528
|
enQuireBio™
QP10652-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944528
|
enQuireBio™
QP10652-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954528
|
enQuireBio™
QP10652-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GOT2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSWWTHV EMGPPDPILG VTEAFKRDTN SKKMNLGVGA YRDDNGKPYV LPSVRKAEAQ IAAKNLDKEY LPIGGLAEFC KASAELALGE NSEVLKSGRF VTVQTISGTG ALRIGASFLQ RFFKFSRDVF LPKPTWGNHT PIFRDAGMQL QGYRYYDPKT CGFDFTGAVE DISKIPEQSV LLLHACAHNP TGVDPRPEQW KEIATVVKKR NLFAFFDMAY QGFASGDGDK DAWAVRHFIE QGINVCLCQS YAKNMGLYGE RVGAFTMVCK DADEAKRVES QLKILIRPMY SNPPLNGARI AAAILNTPDL RKQWLQEVKV MADRIIGMRT QLVSNLKKEG STHNWQHITD QIGMFCFTGL KPEQVERLIK EFSIYMTKDG RISVAGVTSS NVGYLAHAIH QVTK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C. | |
Human | |
His | |
The GOT2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |