Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPD1L Protein
A cDNA sequence encoding the GPD1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 23171
Nom GPD1L Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) GPD1L
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15969158
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12036-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15959158
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12036-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15949158
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12036-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
23171
Research Use Only
GPD1L
Human
His
GPD1L protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
GPD1L Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAAPLKVCI VGSGNWGSAV AKIIGNNVKK LQKFASTVKM WVFEETVNGR KLTDIINNDH ENVKYLPGHK LPENVVAMSN LSEAVQDADL LVFVIPHQFI HRICDEITGR VPKKALGITL IKGIDEGPEG LKLISDIIRE KMGIDISVLM GANIANEVAA EKFCETTIGS KVMENGLLFK ELLQTPNFRI TVVDDADTVE LCGALKNIVA VGAGFCDGLR CGDNTKAAVI RLGLMEMIAF ARIFCKGQVS TATFLESCGV ADLITTCYGG RNRRVAEAFA RTGKTIEELE KEMLNGQKLQ GPQTSAEVYR ILKQKGLLDK FPLFTAVYQI CYESRPVQEM LSCLQSHPEH T
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.