Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPN1 Protein
A cDNA sequence encoding the GPN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom GPN1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15989168
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12040-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15979168
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12040-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15969168
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12040-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GPN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GPN1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAASAA AAELQASGGP RHPVCLLVLG MAGSGKTTFV QRLTGHLHAQ GTPPYVINLD PAVHEVPFPA NIDIRDTVKY KEVMKQYGLG PNGGIVTSLN LFATRFDQVM KFIEKAQNMS KYVLIDTPGQ IEVFTWSASG TIITEALASS FPTVVIYVMD TSRSTNPVTF MSNMLYACSI LYKTKLPFIV VMNKTDIIDH SFAVEWMQDF EAFQDALNQE TTYVSNLTRS MSLVLDEFYS SLRVVGVSAV LGTGLDELFV QVTSAAEEYE REYRPEYERL KKSLANAESQ QQREQLERLR KDMGSVALDA GTAKDSLSPV LHPSDLILTR GTLDEEDEEA DSDTDDIDHR VTEESHEEPA FQNFMQESMA QYWKRNNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.