Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Grancalcin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Grancalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_036330.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25801 |
Nom | Grancalcin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969769
|
enQuireBio™
QP6072-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989769
|
enQuireBio™
QP6072-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979769
|
enQuireBio™
QP6072-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999769
|
enQuireBio™
QP6072-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909779
|
enQuireBio™
QP6072-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15919779
|
enQuireBio™
QP6072-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_036330.1 | |
Grancalcin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25801 | |
Research Use Only | |
GCA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAYPGYGGGF GNFSIQVPGM QMGQPVPETG PAILLDGYSG PAYSDTYSSA GDSVYTYFSA VAGQDGEVDA EELQRCLTQS GINGTYSPFS LETCRIMIAM LDRDHTGKMG FNAFKELWAA LNAWKENFMT VDQDGSGTVE HHELRQAIGL MGYRLSPQTL TTIVKRYSKN GRIFFDDYVA CCVKLRALTD FFRKRDHLQQ GSANFIYDDF LQGTMAI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |