Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRHPR Protein
A cDNA sequence encoding the GRHPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom GRHPR Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15929208
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12050-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15919208
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12050-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15909208
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12050-1MG
1 mg
3275.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GRHPR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GRHPR solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT and 0.2M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPVRLMKVF VTRRIPAEGR VALARAADCE VEQWDSDEPI PAKELERGVA GAHGLLCLLS DHVDKRILDA AGANLKVIST MSVGIDHLAL DEIKKRGIRV GYTPDVLTDT TAELAVSLLL TTCRRLPEAI EEVKNGGWTS WKPLWLCGYG LTQSTVGIIG LGRIGQAIAR RLKPFGVQRF LYTGRQPRPE EAAEFQAEFV STPELAAQSD FIVVACSLTP ATEGLCNKDF FQKMKETAVF INISRGDVVN QDDLYQALAS GKIAAAGLDV TSPEPLPTNH PLLTLKNCVI LPHIGSATHR TRNTMSLLAA NNLLAGLRGE PMPSELKL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.