Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTP-binding protein SAR1a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTP-binding protein SAR1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001136120.1
Identification génétique (Entrez) 56681
Nom GTP-binding protein SAR1a Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16082761
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8119-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16002771
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8119-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16092761
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8119-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16012771
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8119-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16022771
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8119-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16032771
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8119-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_001136120.1
GTP-binding protein SAR1a Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
56681
Research Use Only
SAR1A
Recombinant Protein
E. coli
MSFIFEWIYN GFSSVLQFLG LYKKSGKLVF LGLDNAGKTT LLHMLKDDRL GQHVPTLHPT SEELTIAGMT FTTFDLGGHE QARRVWKNYL PAINGIVFLV DCADHSRLVE SKVELNALMT DETISNVPIL ILGNKIDRTD AISEEKLREI FGLYGQTTGK GNVTLKELNA RPMEVFMCSV LKRQGYGEGF RWLSQYID
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.