Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTPase ERas Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTPase ERas, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_853510.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3266 |
Nom | GTPase ERas Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16006421
|
enQuireBio™
QP8776-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026421
|
enQuireBio™
QP8776-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016421
|
enQuireBio™
QP8776-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036421
|
enQuireBio™
QP8776-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046421
|
enQuireBio™
QP8776-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056421
|
enQuireBio™
QP8776-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_853510.1 | |
GTPase ERas Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3266 | |
Research Use Only | |
ERAS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPTKPGTFDL GLATWSPSFQ GETHRAQARR RDVGRQLPEY KAVVVGASGV GKSALTIQLN HQCFVEDHDP TIQDSYWKEL TLDSGDCILN VLDTAGQAIH RALRDQCLAV CDGVLGVFAL DDPSSLIQLQ QIWATWGPHP AQPLVLVGNK CDLVTTAGDA HAAAAALAHS WGAHFVETSA KTRQGVEEAF SLLVHEIQRV QEAMAKEPMA RSCREKTRHQ KATCHCGC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |