Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Guanylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000849.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2987 |
Nom | Guanylate kinase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029440
|
enQuireBio™
QP7566-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16049440
|
enQuireBio™
QP7566-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16039440
|
enQuireBio™
QP7566-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059440
|
enQuireBio™
QP7566-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16069440
|
enQuireBio™
QP7566-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16079440
|
enQuireBio™
QP7566-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000849.1 | |
Guanylate kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2987 | |
Research Use Only | |
GUK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SGPRPVVLSG PSGAGKSTLL KRLLQEHSGI FGFSVSHTTR NPRPGEENGK DYYFVTREVM QRDIAAGDFI EHAEFSGNLY GTSKVAVQAV QAMNRICVLD VDLQGVRNIK ATDLRPIYIS VQPPSLHVLE QRLRQRNTET EESLVKRLAA AQADMESSKE PGLFDVVIIN DSLDQAYAEL KEALSEEIKK AQRTGA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |