missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAPLN1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAPLN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HAPLN1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919378
|
enQuireBio™
QP12102-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999368
|
enQuireBio™
QP12102-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909378
|
enQuireBio™
QP12102-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HAPLN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HAPLN1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDHLSDNY TLDHDRAIHI QAENGPHLLV EAEQAKVFSH RGGNVTLPCK FYRDPTAFGS GIHKIRIKWT KLTSDYLKEV DVFVSMGYHK KTYGGYQGRV FLKGGSDSDA SLVITDLTLE DYGRYKCEVI EGLEDDTVVV ALDLQGVVFP YFPRLGRYNL NFHEAQQACL DQDAVIASFD QLYDAWRGGL DWCNAGWLSD GSVQYPITKP REPCGGQNTV PGVRNYGFWD KDKSRYDVFC FTSNFNGRFY YLIHPTKLTY DEAVQACLND GAQIAKVGQI FAAWKILGYD RCDAGWLADG SVRYPISRPR RRCSPTEAAV RFVGFPDKKH KLYGVYCFRA YN | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |