Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBG2 Protein
A cDNA sequence encoding the HBG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom HBG2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15979438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12122-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15969438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12122-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15959438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12122-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HBG2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HBG2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl,20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGHFTEE DKATITSLWG KVNVEDAGGE TLGRLLVVYP WTQRFFDSFG NLSSASAIMG NPKVKAHGKK VLTSLGDAIK HLDDLKGTFA QLSELHCDKL HVDPENFKLL GNVLVTVLAI HFGKEFTPEV QASWQKMVTG VASALSSRYH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.