Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDHD2 Protein
A cDNA sequence encoding the HDHD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 84064 |
---|---|
Nom | HDHD2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HDHD2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15989698
|
enQuireBio™
QP12209-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979698
|
enQuireBio™
QP12209-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969698
|
enQuireBio™
QP12209-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
84064 | |
Research Use Only | |
HDHD2 | |
Human | |
His | |
The HDHD2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT, and 10% glycerol. |
HDHD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAACRALKAV LVDLSGTLHI EDAAVPGAQE ALKRLRGASV IIRFVTNTTK ESKQDLLERL RKLEFDISED EIFTSLTAAR SLLERKQVRP MLLVDDRALP DFKGIQTSDP NAVVMGLAPE HFHYQILNQA FRLLLDGAPL IAIHKARYYK RKDGLALGPG PFVTALEYAT DTKATVVGKP EKTFFLEALR GTGCEPEEAV MIGDDCRDDV GGAQDVGMLG ILVKTGKYRA SDEEKINPPP YLTCESFPHA VDHILQHLL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |