Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDHD3 Protein
A cDNA sequence encoding the HDHD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 81932 |
---|---|
Nom | HDHD3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HDHD3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919708
|
enQuireBio™
QP12210-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999698
|
enQuireBio™
QP12210-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909708
|
enQuireBio™
QP12210-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
81932 | |
Research Use Only | |
HDHD3 | |
Human | |
His | |
The HDHD3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
HDHD3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAHR LQIRLLTWDV KDTLLRLRHP LGEAYATKAR AHGLEVEPSA LEQGFRQAYR AQSHSFPNYG LSHGLTSRQW WLDVVLQTFH LAGVQDAQAV APIAEQLYKD FSHPCTWQVL DGAEDTLREC RTRGLRLAVI SNFDRRLEGI LEGLGLREHF DFVLTSEAAG WPKPDPRIFQ EALRLAHMEP VVAAHVGDNY LCDYQGPRAV GMHSFLVVGP QALDPVVRDS VPKEHILPSL AHLLPALDCL EGSTPGL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |