Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HEPACAM2 Protein
A cDNA sequence encoding the HEPACAM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HEPACAM2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929728
|
enQuireBio™
QP12216-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909728
|
enQuireBio™
QP12216-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919728
|
enQuireBio™
QP12216-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HEPACAM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HEPACAM2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLKVTVPS HTVHGVRGQA LYLPVHYGFH TPASDIQIIW LFERPHTMPK YLLGSVNKSV VPDLEYQHKF TMMPPNASLL INPLQFPDEG NYIVKVNIQG NGTLSASQKI QVTVDDPVTK PVVQIHPPSG AVEYVGNMTL TCHVEGGTRL AYQWLKNGRP VHTSSTYSFS PQNNTLHIAP VTKEDIGNYS CLVRNPVSEM ESDIIMPIIY YGPYGLQVNS DKGLKVGEVF TVDLGEAILF DCSADSHPPN TYSWIRRTDN TTYIIKHGPR LEVASEKVAQ KTMDYVCCAY NNITGRQDET HFTVIITSVG LEKLAQKGKS LSP | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |