Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HER2 / ErbB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HER2 / ErbB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001005862.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2064 |
Nom | HER2 / ErbB2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999199
|
enQuireBio™
QP5993-EC-100UG |
100 μg |
534.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15929209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001005862.1 | |
HER2 / ErbB2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2064 | |
Research Use Only | |
ERBB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQVCTGTDMK LRLPASPETH LDMLRHLYQG CQVVQGNLEL TYLPTNASLS FLQDIQEVQG YVLIAHNQVR QVPLQRLRIV RGTQLFEDNY ALAVLDNGDP LNNTTPVTGA SPGGLRELQL RSLTEILKGG VLIQRNPQLC YQDTILWKDI FHKNNQLALT LIDTNRSRAC HPCSPMCKGS RCWGESSEDC QSLTRTVCAG GCARCKGPLP TDCCHEQCAA GCTGPKHSDC LACLHFNHSG ICELHCPALV TYNTDTFESM PNPEGRYTFG ASCVTACPYN YLSTDVGSCT LVCPLHNQEV TAEDGTQRCE KCSKPCARVC YGLGMEHLRE VRAVTSANIQ EFAGCKKIFG SLAFLPESFD GDPASNTAPL QPEQLQVFET LEEITGYLYI SAWPDSLPDL SVFQNLQVIR GRILHNGAYS LTLQGLGISW LGLRSLRELG SGLALIHHNT HLCFVHTVPW DQLFRNPHQA LLHTANRPED ECVGEGLACH QLCARGHCWG PGPTQCVNCS QFLRGQECVE ECRVLQGLPR EYVNARHCLP CHPECQPQNG SVTCFGPEAD QCVACAHYKD PPFCVARCPS GVKPDLSYMP IWKFPDEEGA CQPCPINCTH SCVDLDDKGC PAEQRASPLT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |