Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HEXA Protein
A cDNA sequence encoding the HEXA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | HEXA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969748
|
enQuireBio™
QP12224-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979748
|
enQuireBio™
QP12224-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949748
|
enQuireBio™
QP12224-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959748
|
enQuireBio™
QP12224-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989748
|
enQuireBio™
QP12224-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HEXA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HEXA protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTLEKNVL VVSVVTPGCN QLPTLESVEN YTLTINDDQC LLLSETVWGA LRGLETFSQL VWKSAEGTFF INKTEIEDFP RFPHRGLLLD TSRHYLPLSS ILDTLDVMAY NKLNVFHWHL VDDPSFPYES FTFPELMRKG SYNPVTHIYT AQDVKEVIEY ARLRGIRVLA EFDTPGHTLS WGPGIPGLLT PCYSGSEPSG TFGPVNPSLN NTYEFMSTFF LEVSSVFPDF YLHLGGDEVD FTCWKSNPEI QDFMRKKGFG EDFKQLESFY IQTLLDIVSS YGKGYVVWQE VFDNKVKIQP DTIIQVWRED IPVNYMKELE LVTKAGFRAL LSAPWYLNRI SYGPDWKDFY VVEPLAFEGT PEQKALVIGG EACMWGEYVD NTNLVPRLWP RAGAVAERLW SNKLTSDLTF AYERLSHFRC ELLRRGVQAQ PLNVGFCEQE FEQT | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |