Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HEXIM1 Protein
A cDNA sequence encoding the HEXIM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HEXIM1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959758
|
enQuireBio™
QP12226-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939758
|
enQuireBio™
QP12226-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949758
|
enQuireBio™
QP12226-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HEXIM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HEXIM1 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMAE PFLSEYQHQP QTSNCTGAAA VQEELNPERP PGAEERVPEE DSRWQSRAFP QLGGRPGPEG EGSLESQPPP LQTQACPESS CLREGEKGQN GDDSSAGGDF PPPAEVEPTP EAELLAQPCH DSEASKLGAP AAGGEEEWGQ QQRQLGKKKH RRRPSKKKRH WKPYYKLTWE EKKKFDEKQS LRASRIRAEM FAKGQPVAPY NTTQFLMDDH DQEEPDLKTG LYSKRAAAKS DDTSDDDFME EGGEEDGGSD GMGGDGSEFL QRDFSETYER YHTESLQNMS KQELIKEYLE LEKCLSRMED ENNRLRLESK RLGGDDARVR ELELELDRLR AENLQLLTEN ELHRQQERAP LSKFGD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |