Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HGF Protein
A cDNA sequence encoding the HGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6380.00€
Spécification
Nom | HGF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of the monkey epithelial cell line 4MBr-5 and is typically 10-50ng/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914578
|
enQuireBio™
QP10665-CHO-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994568
|
enQuireBio™
QP10665-CHO-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904578
|
enQuireBio™
QP10665-CHO-1MG |
1 mg |
6380.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
32-QRKRRNTIHE FKKSAKTTLI KIDPALKIKT KKVNTADQCA NRCTRNKGLP FTCKAFVFDK ARKQCLWFPF NSMSSGVKKE FGHEFDLYEN KDYIRNCIIG KGRSYKGTVS ITKSGIKCQP WSSMIPHEHS FLPSSYRGKD LQENYCRNPR GEEGGPWCFT SNPEVRYEVC DIPQCSEVEC MTCNGESYRG LMDHTESGKI CQRWDHQTPH RHKFLPERYP DKGFDDNYCR NPDGQPRPWC YTLDPHTRWE YCAIKTCADN TMNDTDVPLE TTECIQGQGE GYRGTVNTIW NGIPCQRWDS QYPHEHDMTP ENFKCKDLRE NYCRNPDGSE SPWCFTTDPN IRVGYCSQIP NCDMSHGQDC YRGNGKNYMG NLSQTRSGLT CSMWDKNMED LHRHIFWEPD ASKLNENYCR NPDDDAHGPW CYTGNPLIPW DYCPISRCEG DTTPTIVNLD HPVISCAKTK QLRVVNGIPT RTNIGWMVSL RYRNKHICGG SLIKESWVLT ARQCFPSRDL KDYEAWLGIH DVHGRGDEKC KQVLNVSQLV YGPEGSDLVL MKLARPAVLD DFVSTIDLPN YGCTIPEKTS CSVYGWGYTG LINYDGLLRV AHLYIMGNEK CSQHHRGKVT LNESEICAGA EKIGSGPCEG DYGGPLVCEQ HKMRMVLGVI VPGRGCAIPN RPGIFVRVAY YAKWIHKIIL TYKVPQS-728 | |
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of the monkey epithelial cell line 4MBr-5 and is typically 10-50ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The HGF was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |