Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HHEX Protein
A cDNA sequence encoding the HHEX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3087 |
---|---|
Nom | HHEX Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HHEX |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909778
|
enQuireBio™
QP12231-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999768
|
enQuireBio™
QP12231-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989768
|
enQuireBio™
QP12231-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3087 | |
Research Use Only | |
HHEX | |
Human | |
His | |
The HHEX solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
HHEX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQYPHPG PAAGAVGVPL YAPTPLLQPA HPTPFYIEDI LGRGPAAPTP APTLPSPNSS FTSLVSPYRT PVYEPTPIHP AFSHHSAAAL AAAYGPGGFG GPLYPFPRTV NDYTHALLRH DPLGKPLLWS PFLQRPLHKR KGGQVRFSND QTIELEKKFE TQKYLSPPER KRLAKMLQLS ERQVKTWFQN RRAKWRRLKQ ENPQSNKKEE LESLDSSCDQ RQDLPSEQNK GASLDSSQCS PSPASQEDLE SEISEDSDQE VDIEGDKSYF NAG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |