Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001308155.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 10013 |
Nom | Histone deacetylase 6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16091200
|
enQuireBio™
QP6154-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16011210
|
enQuireBio™
QP6154-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001210
|
enQuireBio™
QP6154-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021210
|
enQuireBio™
QP6154-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16031210
|
enQuireBio™
QP6154-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041210
|
enQuireBio™
QP6154-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001308155.1 | |
Histone deacetylase 6 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10013 | |
Research Use Only | |
HDAC6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMNHCNLWDS HHPEVPQRIL RIMCRLEELG LAGRCLTLTP RPATEAELLT CHSAEYVGHL RATEKMKTRE LHRESSNFDS IYICPSTFAC AQLATGAACR LVEAVLSGEV LNGAAVVRPP GHHAEQDAAC GFCFFNSVAV AARHAQTISG HALRILIVDW DVHHGNGTQH MFEDDPSVLY VSLHRYDHGT FFPMGDEGAS SQIGRAAGTG FTVNVAWNGP RMGDADYLAA WHRLVLPIAY EFNPELVLVS AGFDAARGDP LGGCQVSPEG YAHLTHLLMG LASGRIILIL EGGYNLTSIS ESMAACTRSL LGDPPPLLTL PRPPLSGALA SITETIQVHR RYWRSLRVMK VE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |