Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Nom | HLA-B Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | HLA-B |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16086671
|
enQuireBio™
QP8824-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006681
|
enQuireBio™
QP8824-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096671
|
enQuireBio™
QP8824-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16016681
|
enQuireBio™
QP8824-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16026681
|
enQuireBio™
QP8824-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036681
|
enQuireBio™
QP8824-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
HLA-B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
HLA-B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSHSMRYFYT AMSRPGRGEP RFISVGYVDD TQFVRFDSDA ASPREEPRAP WIEQEGPEYW DRNTQICKTN TQTYRESLRN LRGYYNQSEA GSHTLQRMYG CDVGPDGRLL RGHDQYAYDG KDYIALNEDL SSWTAADTAA QITQRKWEAA REAEQLRAYL EGLCVEWLRR YLENGKETLQ RADPPKTHVT HHPISDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQRD GEDQTQDTEL VETRPAGDRT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPKPL TLRWEPSSQS TIPI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |