Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMGB1 / HMG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HMGB1 / HMG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001300821.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3146 |
Nom | HMGB1 / HMG1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16017781
|
enQuireBio™
QP9179-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16057781
|
enQuireBio™
QP9179-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027781
|
enQuireBio™
QP9179-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047781
|
enQuireBio™
QP9179-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16067781
|
enQuireBio™
QP9179-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037781
|
enQuireBio™
QP9179-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001300821.1 | |
HMGB1 / HMG1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3146 | |
Research Use Only | |
Hmgb1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GKGDPKKPRG KMSSYAFFVQ TCREEHKKKH PDASVNFSEF SKKCSERWKT MSAKEKGKFE DMAKADKARY EREMKTYIPP KGETKKKFKD PNAPKRPPSA FFLFCSEYRP KIKGEHPGLS IGDVAKKLGE MWNNTAADDK QPYEKKAAKL KEKYEKDIAA YRAKGKPDAA KKGVVKAEKS KKKKEEEEDE EDEEDEEEEE DEEDEDEEED DDDE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |