Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOMER2 Protein
A cDNA sequence encoding the HOMER2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HOMER2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969958
|
enQuireBio™
QP12292-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949958
|
enQuireBio™
QP12292-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959958
|
enQuireBio™
QP12292-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HOMER2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HOMER2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMGEQP IFTTRAHVFQ IDPNTKKNWM PASKQAVTVS YFYDVTRNSY RIISVDGAKV IINSTITPNM TFTKTSQKFG QWADSRANTV FGLGFSSEQQ LTKFAEKFQE VKEAAKIAKD KTQEKIETSS NHSQASSVNG TDDEKASHAG PANTHLKSEN DKLKIALTQS AANVKKWEIE LQTLRESNAR LTTALQESAA SVEQWKRQFS ICRDENDRLR NKIDELEEQC SEINREKEKN TQLKRRIEEL EAELREKETE LKDLRKQSEI IPQLMSECEY VSEKLEAAER DNQNLEDKVR SLKTDIEESK YRQRHLKVEL KSFLEVLDGK IDDLHDFRRG LSKLGTDN | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |