Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOMER3 Protein
A cDNA sequence encoding the HOMER3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom HOMER3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15999958
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12293-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15989958
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12293-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15979958
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12293-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HOMER3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HOMER3 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMSTAR EQPIFSTRAH VFQIDPATKR NWIPAGKHAL TVSYFYDATR NVYRIISIGG AKAIINSTVT PNMTFTKTSQ KFGQWADSRA NTVYGLGFAS EQHLTQFAEK FQEVKEAARL AREKSQDGGE LTSPALGLAS HQVPPSPLVS ANGPGEEKLF RSQSADAPGP TERERLKKML SEGSVGEVQW EAEFFALQDS NNKLAGALRE ANAAAAQWRQ QLEAQRAEAE RLRQRVAELE AQAASEVTPT GEKEGLGQGQ SLEQLEALVQ TKDQEIQTLK SQTGGPREAL EAAEREETQQ KVQDLETRNA ELEHQLRAME RSLEEARAER ERARAEVGRA AQLLDVSLFE LSELREGLAR LAEAAP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.