Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD17B1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSD17B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3292 |
---|---|
Nom | HSD17B1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HSD17B1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960049
|
enQuireBio™
QP12320-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940049
|
enQuireBio™
QP12320-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950049
|
enQuireBio™
QP12320-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3292 | |
Research Use Only | |
HSD17B1 | |
Human | |
His | |
HSD17B1 solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
HSD17B1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMARTVV LITGCSSGIG LHLAVRLASD PSQSFKVYAT LRDLKTQGRL WEAARALACP PGSLETLQLD VRDSKSVAAA RERVTEGRVD VLVCNAGLGL LGPLEALGED AVASVLDVNV VGTVRMLQAF LPDMKRRGSG RVLVTGSVGG LMGLPFNDVY CASKFALEGL CESLAVLLLP FGVHLSLIEC GPVHTAFMEK VLGSPEEVLD RTDIHTFHRF YQYLAHSKQV FREAAQNPEE VAEVFLTALR APKPTLRYFT TERFLPLLRM RLDDPSGSNY VTAMHREVFG DVPAKAEAGA EAGGGAGPGA EDEAGRGAVG DPELGDPPAA PQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |