Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP20 Protein
A cDNA sequence encoding the HSP20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1825.00€
Spécification
Nom HSP20 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15940069
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12326-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15920069
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12326-100UG
100 μg
1825.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15930069
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12326-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
HSP20 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
HSP20 lyophilized from 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 15mM b-mercaptoethanol.