Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hyaluronidase-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hyaluronidase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003764.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8692 |
Nom | Hyaluronidase-2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16068661
|
enQuireBio™
QP9753-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16008671
|
enQuireBio™
QP9753-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16078661
|
enQuireBio™
QP9753-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16098661
|
enQuireBio™
QP9753-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16018671
|
enQuireBio™
QP9753-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16088661
|
enQuireBio™
QP9753-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_003764.3 | |
Hyaluronidase-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8692 | |
Research Use Only | |
HYAL2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MELKPTAPPI FTGRPFVVAW DVPTQDCGPR LKVPLDLNAF DVQASPNEGF VNQNITIFYR DRLGLYPRFD SAGRSVHGGV PQNVSLWAHR KMLQKRVEHY IRTQESAGLA VIDWEDWRPV WVRNWQDKDV YRRLSRQLVA SRHPDWPPDR IVKQAQYEFE FAAQQFMLET LRYVKAVRPR HLWGFYLFPD CYNHDYVQNW ESYTGRCPDV EVARNDQLAW LWAESTALFP SVYLDETLAS SRHGRNFVSF RVQEALRVAR THHANHALPV YVFTRPTYSR RLTGLSEMDL ISTIGESAAL GAAGVILWGD AGYTTSTETC QYLKDYLTRL LVPYVVNVSW ATQYCSRAQC HGHGRCVRRN PSASTFLHLS TNSFRLVPGH APGEPQLRPV GELSWADIDH LQTHFRCQCY LGWSGEQCQW DHRQAAGG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |