Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDI2 Protein
A cDNA sequence encoding the IDI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 91734 |
---|---|
Nom | IDI2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IDI2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970189
|
enQuireBio™
QP12367-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960189
|
enQuireBio™
QP12367-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950189
|
enQuireBio™
QP12367-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
91734 | |
Research Use Only | |
IDI2 | |
Human | |
His | |
IDI2 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
IDI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDINLDWVD RRQLQRLEEM LIVVDENDKV IGADTKRNCH LNENIEKGLL HRAFSVVLFN TKNRILIQQR SDTKVTFPGY FTDSCSSHPL YNPAELEEKD AIGVRRAAQR RLQAELGIPG EQISPEDIVF MTIYHHKAKS DRIWGEHEIC YLLLVRKNVT LNPDPSETKS ILYLSQEELW ELLEREARGE VKVTPWLRTI AERFLYRWWP HLDDVTPFVE LHKIHRV | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |