Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN a 2b Protein
A cDNA sequence encoding the IFN a 2b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2030.00€
Spécification
Nom IFN a 2b Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique The specific activity was determined by the dose-dependent cytotoxicity of the human TF-1 cell line (human erythroleukemic indicator cell line) and is typically 0.02-0.08ng/ml.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15914618
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10674-HEK-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15924608
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10674-10UG
10 μg
131.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944608
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10674-20UG
20 μg
131.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15954608
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10674-50UG
50 μg
203.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934608
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10674-1MG
1 mg
2030.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
IFN a 2b Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity was determined by the dose-dependent cytotoxicity of the human TF-1 cell line (human erythroleukemic indicator cell line) and is typically 0.02-0.08ng/ml.
Human
Untagged
The IFN-a 2b was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS.